Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Snap Ring glasflaska, bred öppning, bärnsten
Produktkod. 16348367 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 16348367
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Endast för HPLC-applikationer.
  • 1,5 ml
  • Snäppring
  • Glas
  • Bärnsten
  • Universellt användbara flaskor för nästan alla autosamplare, även för dem med robothantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro-Vial
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.4 mL
För användning med (applikation) HPLC
Hals stil Snäppring
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <4μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1 mL
Basstil Konisk botten, rund glasfot
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Nej