Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Snap Ring glasflaska, bred öppning, bärnsten
Produktkod. p-7113936 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11545894
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Endast för HPLC-applikationer.
  • 1,5 ml
  • Snäppring
  • Glas
  • Bärnsten
  • Universellt användbara flaskor för nästan alla autosamplare, även för dem med robothantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lappad
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.9 mL
För användning med (applikation) HPLC
Hals stil Snäppring
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <100μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Ja