Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm snäppring glasflaska, vid öppning, genomskinlig
Produktkod. 11525894 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Basstil:
Flat Bottom
Konisk botten, rund glasfot
Platt botten
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Material:
Glas
Silaniserat glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Basstil Markeringspunkt Material Förpackningsstorlek
11525894 Platt botten Nej Glas Paket med 100
11535894 Platt botten Ja Glas Paket med 100
11565904 Flat Bottom Nej Silaniserat glas Paket med 100
15582310 Flat Bottom Nej Silaniserat glas Paket med 100
16338367 Konisk botten, rund glasfot Nej Glas -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11525894
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Endast för HPLC-applikationer.
  • 1,5 ml
  • Snäppring
  • Glas
  • Klart
  • Universellt användbara flaskor för nästan alla autosamplare, även för dem med robothantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning CleanPack
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1.9 mL
För användning med (applikation) HPLC
Hals stil Snäppring
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <100μ L
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm