Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm snäppring glasflaska, vid öppning, genomskinlig
Produktkod. 11565904 Handla allt Fisherbrand Produkter
Basstil:
Konisk botten, rund glasfot
Platt botten
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Material:
Glas
Silaniserat glas
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11565904
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Endast för HPLC-applikationer.
  • 1.5mL
  • Snap Ring
  • Glass
  • Clear
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Silanized
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Silaniserat glas
Volym (metrisk) 1.9 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Snap Ring
Förpackningstyp Polypropylene Box
Volym (metrisk) Rest <100 μL
Volym (metrisk) Fungerar 1.5 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Nej