Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Snap Ring Micro-Vial , Plast
Produktkod. 11717597 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,4 ml
0,9 ml
Färg:
Bärnsten
Genomskinlig
Kristallklart
Material:
Polypropen
TPX
Stil:
Innercylinder
Inre kon
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Material Stil Förpackningsstorlek
11717597 0,4 ml Genomskinlig Polypropen Inre kon Paket med 1000
11834940 0,9 ml Genomskinlig Polypropen Innercylinder Paket med 1000
11894930 0,4 ml Kristallklart TPX Inre kon Paket med 1000
11804940 0,4 ml Bärnsten Polypropen Inre kon Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11717597
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas endast för HPLC-applikationer.
  • Flaska/förslutningssystem rekommenderas endast för HPLC-applikationer
  • Universellt användbara injektionsflaskor för nästan alla autosamplare, även de med robothantering
  • Flaskor kan också krympas med en standard 11 mm aluminium Crimp Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Micro-Vial
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 0,4 ml
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Snäppring
Förpackningstyp Polyetenpåse
Stil Inre kon
Volym (metrisk) Rest <4μ L
Volym (metrisk) Fungerar 0.25 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 32 mm