Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Snap Ring Micro-Vial , Plast
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,4 ml
0,9 ml
Färg:
Bärnsten
Genomskinlig
Kristallklart
Material:
Polypropen
TPX
Stil:
Innercylinder
Inre kon
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Micro-Vial |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 0,4 ml |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Snäppring |
| Förpackningstyp | Polyetenpåse |
| Stil | Inre kon |
| Volym (metrisk) Rest | <4μ L |
| Visa mer |