Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm Snap Ring Totalt Microliter Flaska, glas, klar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Total Microliter |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 1.4 mL |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Snap/Crimp |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Stil | Inre kon |
| Volym (metrisk) Rest | <1μ L |
| Visa mer |