Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm snäppringflaska med integrerad mikroinsats, bärnsten
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Silaniserad |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11.6 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 0.39 mL |
| För användning med (applikation) | GC, HPLC |
| Hals stil | Snap/Crimp |
| Förpackningstyp | Box av polypropen |
| Stil | Konisk integrerad insats |
| Volym (metrisk) Rest | <3μ L |
| Visa mer |