Läs mer
Fisherbrand™ 11 mm snäppringflaska, integrerad mikroinsats, glas, klar
Produktkod. 12672465 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12672465
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Endast för HPLC-applikationer.
  • 0,3 ml
  • Snäppringflaska
  • Basbunden
  • Platt botten
  • Integrerad insats
  • Glas
  • Klart
  • Universellt användbara flaskor för nästan alla autosamplare, även för dem med robothantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Base Bonded
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Hydrolytiskt glas (klass I)
Volym (metrisk) 0.39 mL
För användning med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Snap/Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Stil Konisk integrerad insats
Volym (metrisk) Rest <3μ L
Volym (metrisk) Fungerar 0.3 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND11
Markeringspunkt Nej