Läs mer
(11RS)-11-[3-(dimetylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol (Doxepinol), Mikromol™
Produktkod. 17992246
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
17992246 50 mg
1 options
Produktkod. 17992246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0032.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(11RS)-11-[3-(Dimetylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol (Doxepinol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
CAS 4504-88-5
Analyt- eller komponentnamn (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H23 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepin Imp. B (EP), Doxepin USP Related Compound B, Doxepin USP RC B, (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepinol, Doxepin Hydrochloride Impurity B (EP), Doxepin Impurity B (EP), Doxepin Related Compound B, Doxepin Hydrochloride Impurity B, Doxepin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
LEDER CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
IUPAC-namn 11-[3-(dimetylamino)propyl]-6H-benzo[c][1]benoxepin-11-ol
Molekylvikt (g/mol) 297.39
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 297,1729 g/mol