Läs mer
(11RS)-8-Klor-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Produktkod. 17923466
Change view
Kvantitet:
25 mg
Product Code. Kvantitet
17923466 25 mg
1 options
Product Code. 17923466 Supplier Mikromol Supplier No. MM3528.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(11RS)-8-Klor-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 11-Fluoro Desloratadine
CAS 298220-99-2
Analyt- eller komponentnamn 11-Fluoro Desloratadine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H20 Cl F N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP), Desloratadine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
LEDER FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
IUPAC-namn 8-klor-11-fluoro-11-piperidin-4-yl-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin
Molekylvikt (g/mol) 330.83
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 330,1299 g/mol