Läs mer
(11RS)-8-Klor-11-hydroxy-11-(1-metylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Beskrivning
(11RS)-8-Klor-11-hydroxy-11-(1-metylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine |
| CAS | 38089-93-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H23 Cl N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24 |
| IUPAC-namn | 8-klor-11-(1-metylpiperidin-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-ol |
| Visa mer |