Läs mer
(11RS)-8-Klor-11-hydroxy-11-(1-metylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Produktkod. 17910486
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17910486 100 mg
17900556 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17910486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0257.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(11RS)-8-Klor-11-hydroxy-11-(1-metylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyklopepta[1,2-b]pyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
CAS 38089-93-9
Analyt- eller komponentnamn (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H23 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
InChI formel InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
LEDER CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
IUPAC-namn 8-klor-11-(1-metylpiperidin-4-yl)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-11-ol
Molekylvikt (g/mol) 342.86
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 342,1499 g/mol