missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(11Z)-11-Eicosenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gondoic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9- |
| Formel vikt | 310.2872 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?