Läs mer
(11Z,14Z)-Etylikosa-11,14-dienoat, TRC
Produktkod. 30369328
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30369328 10 mg
1 options
Produktkod. 30369328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE10321510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (11Z,14Z)-Ethyl Icosa-11,14-dienoate
CAS 103213-62-3
Molekylformel C22H40O2
Kvantitet 10 mg
Synonym (11Z,14Z)-11,14-Eicosadienoioc Acid Ethyl Ester, (Z,Z)-11,14-Eicosadienoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
LEDER CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-namn etyl (11Z,14Z)-ikosa-11,14-dienoat
Molekylvikt (g/mol) 336.55
Formel vikt 336.3028