Läs mer
Labconco 12 to 13 mm Rotor - CentriVap Pro
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Material (Beläggning):
PTFE-
Beskrivning
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stainless steel material
- Optional PTFE coated
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Stainless Steel |
| Typ | Rotor |
| Material (Beläggning) | PTFE- |
| Rotorsystem | CentriVap Pro |
| Storlek | 12 to 13 mm |
| Höjd (engelska) | 3.6 in. |
| Höjd (metrisk) | 9.14 cm |
| Diameter (engelska) | 11.4 in. |
| Diameter (metrisk) | 28.96 cm |