Läs mer
Fisherbrand™ 12,9 mm Septum för SCHOTT skruvlock
Produktkod. 11884950 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Grädde
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11884950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De flesta septa är laminerade på ena sidan med PTFE för hög kemikalieresistens och en inert barriär mellan prov och bärarmaterial.
  • För användning med SCHOTT skruvlock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septa
Färg Beige, Grädde
Diameter (metrisk) Yttre 12.9 mm
Material PTFE, Silikon
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm