Läs mer
12-Amino-1-dodecanoic Acid Methyl Ester Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Amino-1-dodecanoic Acid, Methyl Ester, Hydrochloride Salt |
| CAS | 4271-86-7 |
| Molekylformel | C13 H27 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H27NO2.ClH/c1-16-13(15)11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14;/h2-12,14H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)CCCCCCCCCCCN |
| IUPAC-namn | methyl 12-aminododecanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.82 |
| Formel vikt | 265.1809 |