Läs mer
12-Amino-1-dodecanol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Amino-1-dodecanol Hydrochloride |
| CAS | 207453-54-1 |
| Molekylformel | C12H27NO.HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27NO.ClH/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14;/h14H,1-13H2;1H |
| LEDER | Cl.OCCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC-namn | 12-aminododecan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.81 |