missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
12-Aminododecyl Methanethiosulfonate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Aminododecyl Methanethiosulfonate Hydrochloride |
| CAS | 1246816-18-1 |
| Molekylformel | C13H30ClNO2S2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H29NO2S2.ClH/c1-18(15,16)17-13-11-9-7-5-3-2-4-6-8-10-12-14;/h2-14H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CS(=O)(=O)SCCCCCCCCCCCCN |
| IUPAC-namn | 12-methylsulfonylsulfanyldodecan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.97 |
| Formel vikt | 331.1406 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?