missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
12-Aminolauric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Aminododecanoic acid |
| CAS | 693-57-2 |
| Molekylformel | C12 H25 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 12-Aminododecanoic acid, 12-Amindodecanoic acid, 12-Aminolauric acid, ADA, λ-Aminolauric acid, ω-Aminododecanoic acid, ω-Aminolauric acid, Dodecanoic acid, 12-amino-, 12-Aminododecanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25NO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11,13H2,(H,14,15) |
| LEDER | NCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 12-aminododecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.33 |
| Formel vikt | 215.1885 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?