Läs mer
12-Azidododecylfosfonsyra, 95 %
Produktkod. 15426647
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426647 250 mg 250mg
15416647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33784.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 721457-32-5 | C12H26N3O3P | 291,332 g/mol
Detta kopplingsmedel reagerar specifikt med alkynfunktioner för att bilda motsvarande 1,2,3-triazol via en kopparfri 1,3-dipolär cykloaddition.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Detta kopplingsmedel reagerar specifikt
med alkynfunktioner för att bilda motsvarande 1,2,3-triazol via en kopparfri 1,3-dipolär cykloaddition.
Anmärkningar
Förvaras i kylskåp. Skydda mot värme. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 721457-32-5
Molekylformel C12H26N3O3P
Molekylvikt (g/mol) 291.332
MDL-nummer MFCD17012690
InChI-nyckel WHRLXOVKIALVOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97638952
IUPAC-namn 12-azidododecylfosfonsyra
LEDER C(CCCCCCP(=O)(O)O)CCCCCN=[N+]=[N-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 12-Azidododecylphosphonic acid
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Linjär formel N3(CH2)12P(O)(OH)2
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 291.33
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.