missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
12-BODIPY-dodecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-BODIPY-dodecanoic Acid |
| CAS | 158757-79-0 |
| Molekylformel | C23 H33 B F2 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33BF2N2O2/c1-18-16-19(2)27-22(18)17-21-15-14-20(28(21)24(27,25)26)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-23(29)30/h14-17H,3-13H2,1-2H3,(H,29,30) |
| LEDER | CC1=CC(=[N]2C1=Cc3ccc(CCCCCCCCCCCC(=O)O)n3[B]2(F)F)C |
| IUPAC-namn | 12-(2,2-difluoro-10,12-dimethyl-1λ5,3-diaza-2λ4-boratricyclo[7.3.0.03,7]dodeca-1(12),4,6,8,10-pentaen-4-yl)dodecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.328 |
| Formel vikt | 418.26 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?