missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
12-Bromo-1-aminododecane, Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Bromo-1-aminododecane, Hydrobromide |
| CAS | 14502-45-5 |
| Molekylformel | C12 H26 Br N . Br H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26BrN.BrH/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14;/h1-12,14H2;1H |
| LEDER | Br.NCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 12-bromododecan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.16 |
| Formel vikt | 343.051 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?