Läs mer
12-Bromo-1-aminododecane, Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Bromo-1-aminododecane, Hydrobromide |
| CAS | 14502-45-5 |
| Molekylformel | C12 H26 Br N . Br H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H26BrN.BrH/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14;/h1-12,14H2;1H |
| LEDER | Br.NCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 12-bromododecan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.16 |
| Formel vikt | 343.051 |