Läs mer
12-Bromo-1-dodecanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Bromo-1-dodecanol |
| CAS | 3344-77-2 |
| Molekylformel | C12H25BrO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-12-dodecanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H25BrO/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h14H,1-12H2 |
| LEDER | OCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 12-bromododecan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.23 |
| Formel vikt | 264.1089 |