Läs mer
12-Bromododecanenitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Bromododecanenitrile |
| CAS | 54863-47-7 |
| Molekylformel | C12H22BrN |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2 |
| LEDER | BrCCCCCCCCCCCC#N |
| IUPAC-namn | 12-bromododecanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.21 |
| Formel vikt | 259.0936 |