Läs mer
Hamilton™ 12-kanals justerbar volym SoftGrip Pipett
Beskrivning
- Volymintervall-30μ L till 300μ L
- Kanaler-12
- Färg-tegelröd
- Noggrannhet vid 100 procent volym 1,00± %
- Noggrannhet vid 10 % volym 2,40± %
- Precision vid 100 procent volym 0,50± %
- Precision vid 10 % volym1,20± %
- Ökar 0,2μ L
- Autoklaverbar-Ja
- Fältkalibrering-Ja
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Röd |
| Modell | Justerbar |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | SoftGrip |
| Typ | Justerbar volympipett |
| Volym (metrisk) | 30 till 300μ l |