Läs mer
12-Chloro-5-dodecyne, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11415596
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415596 25 g 25g
11405596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415596 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20730.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42513-36-0
Molekylformel C12H21Cl
Molekylvikt (g/mol) 200.75
MDL-nummer MFCD00464356
InChI-nyckel DJJGBABLSKSRGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 12-chloro-5-dodecyne, 5-dodecyne, 12-chloro, 1-chloro-7-dodecyne, 12-chloranyldodec-5-yne, 12-chloro-dodec-5-yne, acmc-1ao5f, n-butyl 6-chlorohexyl acetylene
PubChem CID 123509
IUPAC-namn 12-chlorododec-5-yne
LEDER CCCCC#CCCCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 12-Chloro-5-dodecyne
Kvantitet 25 g
Formel vikt 198.74
Procent renhet 98%