Läs mer
12-Chlorodehydroabietic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Chlorodehydroabietic Acid |
| CAS | 65310-45-4 |
| Molekylformel | C20 H27 Cl O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27ClO2/c1-12(2)14-10-13-6-7-17-19(3,15(13)11-16(14)21)8-5-9-20(17,4)18(22)23/h10-12,17H,5-9H2,1-4H3,(H,22,23)/t17-,19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)c1cc2CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]3(C)c2cc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,4aS,10aR)-6-chloro-1,4a-dimethyl-7-propan-2-yl-2,3,4,9,10,10a-hexahydrophenanthrene-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.88 |
| Formel vikt | 334.17 |