Läs mer
12-Chlorododecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Chlorododecanoic Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23ClO2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h1-11H2,(H,14,15) |
| Formel vikt | 234.1387 |