Läs mer
BRAND™ 12 kolumn reagensreservoar med pyramidbas
Produktkod. 17811252 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17811252 12 mL
1 options
Produktkod. 17811252 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 701442
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Reagensbehållare för användning inom automation.
  • För användning med Liquid Handling Station pipetteringsrobot
  • BIO-CERT™ Certifierad kvalitet: Fri från DNA, RNas, DNas och pyrogener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 mL
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Reagensreservoar
Kanaler 12