Läs mer
12-Crown-4, 97%
Produktkod. 10317861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10317861 5 g Glasflaska 5g
10367840 2.5 g Glasflaska 2.5g
10741414 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10317861 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 187020050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 294-93-9
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.21
MDL-nummer MFCD00005103
InChI-nyckel XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9269
ChEBI CHEBI:32399
IUPAC-namn 1,4,7,10-tetraoxacyklododekan
LEDER C1COCCOCCOCCO1
Specifications
Kemiskt namn eller material 12-Crown-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 16°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 238°C
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4600 to 1.463
Kvantitet 5 g
Fieser 06,133; 09,126; 12,147; 13,167
Synonym 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
Formel vikt 176.21
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska efter smältning
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 12-Crown-4
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Hazard Statement
  • H330-Dödligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.