Läs mer
12-Crown-4, 98%
Produktkod. 11473994
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473994 1 g 1g
11483994 5 g 5g
11493994 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473994 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11972.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 294-93-9 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
Det fungerar som ett aprotiskt lösningsmedel för alkalimetaller, natriumlösningen är ett starkt reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den fungerar som en aprotisk″ lösningsmedel″ för alkalimetaller är natriumlösningen ett starkt reduktionsmedel.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anteckningar Ljus
& Luftkänslig& Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 294-93-9
Molekylformel C8H16O4
Molekylvikt (g/mol) 176.21
MDL-nummer MFCD00005103
InChI-nyckel XQQZRZQVBFHBHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 9269
ChEBI CHEBI:32399
IUPAC-namn 1,4,7,10-tetraoxacyklododekan
LEDER C1COCCOCCOCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 12-Crown-4
Smältpunkt 17°C
Densitet 1.108
Kokpunkt 68°C to 70°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >109°C (228°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1363064
Känslighet Air and light sensitive; Hygroscopic
Synonym 12-crown-4, eoct, 12-crown-4 ether, ethylene oxide cyclic tetramer, ccris 157, unii-k6069p2c2a, 12-crown4-ether, 12-crown 4-ether, 5-19-11-00334 beilstein handbook reference, 3,6,9,12-tetraoxacyclododecan
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 176.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 12-Crown-4
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.