Läs mer
12-Crown-4, 98 %
Beskrivning
Det fungerar som ett aprotiskt lösningsmedel för alkalimetaller, natriumlösningen är ett starkt reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den fungerar som en aprotisk″ lösningsmedel″ för alkalimetaller är natriumlösningen ett starkt reduktionsmedel.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anteckningar Ljus
& Luftkänslig& Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvaras i en väl tillsluten behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Crown-4 |
| Smältpunkt | 17 °C |
| Densitet | 1.108 |
| Kokpunkt | 68 °C till 70 °C (0,1 mmHg) |
| Flampunkt | >109 °C (228 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.462 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2810 |
| Beilstein | 1363064 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.