Läs mer
12-Crown-4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Crown-4 |
| CAS | 294-93-9 |
| Molekylformel | C8H16O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 12-Crown-4-ether12C4Ethylene oxide cyclic tetramer |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h1-8H2 |
| LEDER | C1COCCOCCOCCO1 |
| IUPAC-namn | 1,4,7,10-tetraoxacyklododekan |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.21 |
| Formel vikt | 176.1049 |