Läs mer
Hamilton 12-gauge fyllrör, trubbigt
Produktkod. 31257796
Change view
Längd (engelska):
48 tum
Produktkod. Längd (engelska)
31257796 48 tum
1 options
Produktkod. 31257796 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10106148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.68 SEK
    668.78 SEK / Paket med 1
    Save 13.90 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lång 1219 mm rör med 12 gauge designad för pålitlig vätskeöverföring. Har trubbiga ändar för konsekvent och kontrollerad fyllning.
  • 12-gauge fyllnadsrörsmontering (PN: 10106148) designad för pålitlig vätskeöverföring
  • Inkluderar en precisionsbearbetad 0,25 tum - 28 (UNF) PEEK montering för säkra anslutningar
  • Levereras med 48 tum (1 219 mm) av 12-gauge FEP-rör
  • Rörmått: 0,117 tum O.D. x 0,085 tum I.D. (2,972 mm O.D. x 2,159 mm I.D.)
  • Utrustad med spänningsavlastningsfjädrar för att förbättra hållbarheten och minska påfrestningar på slangarna
  • Har en trubbig ände för enkel insättning i en vätskebehållare
Specifikationer
Produkttyp Slangar för pumpar
Längd (engelska) 48 tum