Läs mer
Hamilton™ 12 gauge, Metal Hub Needle, anpassad längd (0,375 till 12 tum), punkttyp 5 eller AS 6/PK
Beskrivning
Specifikationsblad
- Spårvidd– 12 gauge
- Point Style– 5 eller AS
- Nållängd– Anpassad nållängd
- Autoklaverbar– Ja
- Försäljningsmängd– 6 nålar per förpackning
- Nav– Metall (N)
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 12 G |
| Produkttyp | Metal Hub-nålar |