Läs mer
12-hydroxystearinsyra-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Hydroxystearic Acid-d5 |
| Molekylformel | C18 D5 H31 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 12-Hydroxyoctadecanoic Acid-d5, lambda-Hydroxystearic Acid-d5, 12-HSA-d5, ADK Stab LS 12-d5, Barolub FTO-d5, Cerit Fac 3-d5, Ceroxin GL-d5, DL-12-Hydroxyoctadecanoic Acid-d5, DL-12-Hydroxystearic Acid-d5, G 21-d5, H 0308-d5, HSIM 160-d5, Harwax A-d5, Hoctol A-d5, Hydrofol Acid 200-d5, Hydroxystearin R-d5, KOW-d5, Loxiol G 21-d5, NSC 2385-d5, Pelemol HSA-d5, Solid X-d5, Solsperse 2000-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O3/c1-2-3-4-11-14-17(19)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-18(20)21/h17,19H,2-16H2,1H3,(H,20,21)/i14D2,15D2,17D |
| LEDER | [2H]C([2H])(CCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])CCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 11,11,12,13,13-pentadeuterio-12-hydroxyoktadekansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.507 |
| Formel vikt | 305.298 |