Läs mer
12-Hydroxystearinsyra, tech. 85%
Produktkod. 11483587
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483587 100 g 100g
11463587 5 g 5g
11473587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17347.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 106-14-9 | C18H36O3 | 300,483 g/mol
12-Hydroxystearinsyra används i kosmetika, vaxblandningar, tunga fetter, polermedel, bläck och smältlim, som smörjmedel för naturliga och syntetiska gummin och som en källa för industriella oleokemikalier. Det används också som mellanprodukt i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
12-Hydroxystearic acid används i kosmetika, vaxblandningar, kraftiga fetter, polermedel, bläck och smältlim, som smörjmedel för naturliga och syntetiska gummin och som en källa för industriella oleokemikalier. Det används också som mellanprodukt i läkemedel.
Löslighet
Löslig i eter, alkohol och kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-14-9
Molekylformel C18H36O3
Molekylvikt (g/mol) 300.483
MDL-nummer MFCD00004592
InChI-nyckel ULQISTXYYBZJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 12-hydroxystearic acid, octadecanoic acid, 12-hydroxy, harwax a, cerit fac 3, hydrofol acid 200, dl-12-hydroxystearic acid, ceroxin gl, barolub fto, loxiol g 21, stearic acid, 12-hydroxy
PubChem CID 7789
ChEBI CHEBI:85208
IUPAC-namn 12-hydroxioktadekansyra
LEDER CCCCCCC(CCCCCCCCCCC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 12-Hydroxystearic acid
Smältpunkt 72 °C till 77 °C
Linjär formel CH3(CH2)5CH(OH)(CH2)10CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 1726730
Löslighetsinformation Löslig i eter, alkohol och kloroform. Olöslig i vatten.
Formel vikt 300.48
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.