Läs mer
12-Mercaptododecylfosfonsyra, 95 %
Produktkod. 15456867
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456867 250 mg 250mg
15446867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33969.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 159239-33-5 | C12H27O3PS | 282,38 g/mol
Tillämpning för utvinning av tungmetaller. Nya arbeten som använder fosfonsyra PA)-molekyler har visat förmågan hos 12-merkaptododecylfosfonsyra (MDPA) att stärka bindningen mellan Au och TiO2, vilket leder till en ökning av hK.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Applikation för utvinning av tungmetaller. Nya arbeten som använder fosfonsyra PA)-molekyler har visat förmågan hos 12-merkaptododecylfosfonsyra (MDPA) att stärka bindningen mellan Au och TiO2, vilket leder till en ökning av hK.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 159239-33-5
Molekylformel C12H27O3PS
Molekylvikt (g/mol) 282.38
MDL-nummer MFCD11046116
InChI-nyckel PVIUMTORLYKRJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 12-mercaptododecylphosphonic acid, 12-sulfanyldodecyl phosphonic acid
PubChem CID 45158994
IUPAC-namn 12-sulfanyldodecylfosfonsyra
LEDER OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 12-Mercaptododecylphosphonic acid
Smältpunkt 94 °C till 96 °C
Linjär formel HS(CH2)12P(O)(OH)2
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 282.38
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.