Läs mer
12-Methyltridecanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Methyltridecanal |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O/c1-14(2)12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15/h13-14H,3-12H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 212.214 |