Läs mer
Labconco™ 12 mm rör RapidVap Blockera
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För 12 mm OD-rör
- Upp till 6 ml (max höjd 150 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Kapacitet (metrisk) | 660 mL |
| För användning med (utrustning) | RapidVap vakuumtorra förångningssystem |
| Material | PTFE-belagd aluminium |
| Antal platser | 110 |
| Typ | Åtföljande- RapidVap Blockera |
| Antal block | 1 |
| Portstorlek | 12 mm |
| Produktlinje | RapidVap vakuumtorra förångningssystem |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Visa mer |