missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

12-Molybdophosphoric acid hydrate, ACS

Produktkod. p-4824572
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11468670

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 056166.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol

12-Molybdofosforsyrahydrat används som en prekursor till hybrid organiskt-oorganiskt baserade molekylära batterier med användning som katjoninföringselektrod. Den finner tillämpning som ett analytiskt reagens i tunnskiktskromatografi för färgning av fenoler, kolvätevaxer, alkaloider och steroider. Det fungerar som en reaktant för framställning av katalysatorer för nitrering av aromatiska föreningar, högdispergerade MoOx/CNTs (kolnanorör) som stöd för Pt-katalysatorer och förankrad Wilkinson-katalysator.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 51429-74-4
Molekylformel H3Mo12O40P
Molekylvikt (g/mol) 1825.40
MDL-nummer MFCD00149913
InChI-nyckel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phosphomolybdic acid
IUPAC-namn fosforsyradodekamolybdenhexatriakontaoxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Smältpunkt 78°C to 90°C
Färg Gult
Densitet 3.15
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and ether.
Formel vikt 1825.25 (Anhydrous)
Kvalitet ACS
Fysisk form Granulat
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.