Läs mer
12-Molybdofosforsyrahydrat, Mo >47,5 %
Produktkod. 11302797
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302797 100 g 100g
11392787 25 g 25g
11312797 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11302797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15827.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825,40 g/mol
12-Molybdofosforsyrahydrat används som en prekursor till hybrid organiskt-oorganiskt baserade molekylära batterier med användning som katjoninföringselektrod. Den finner tillämpning som ett analytiskt reagens i tunnskiktskromatografi för färgning av fenoler, kolvätevaxer, alkaloider och steroider. Det fungerar som en reaktant för framställning av katalysatorer för nitrering av aromatiska föreningar, högdispergerade MoOx/CNTs (kolnanorör) som stöd för Pt-katalysatorer och förankrad Wilkinson-katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
12-molybdofosforsyrahydrat används som en prekursor till hybrid organiskt-oorganiskt baserade molekylära batterier med användning som katjoninförande elektrod. Den finner användning som ett analytiskt reagens i tunnskiktskromatografi för färgning av fenoler, kolvätevaxer, alkaloider och steroider. Det fungerar som en reaktant för framställning av katalysatorer för nitrering av aromatiska föreningar, högdispergerade MoOx/CNTs (kolnanorör) som stöd för Pt-katalysatorer och förankrad Wilkinson-katalysator.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med organiska material och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51429-74-4
Molekylformel H3Mo12O40P
Molekylvikt (g/mol) 1825.40
MDL-nummer MFCD00149913
InChI-nyckel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Molybdophosphoric acid
IUPAC-namn fosforsyradodekamolybdenhexatriakontaoxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Smältpunkt 78°C to 90°C
Densitet 3.15
Känslighet Hygroscopic
Anteckningar om analysprocent Mo> 47,5 %
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3085
Merck Index 14,7342
Löslighetsinformation Soluble in water,ethanol and ether.
Formel vikt 1825.25 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.