Läs mer
12-Molybdofosforsyrahydrat, Mo >47,5 %
Description
12-Molybdofosforsyrahydrat används som en prekursor till hybrid organiskt-oorganiskt baserade molekylära batterier med användning som katjoninföringselektrod. Den finner tillämpning som ett analytiskt reagens i tunnskiktskromatografi för färgning av fenoler, kolvätevaxer, alkaloider och steroider. Det fungerar som en reaktant för framställning av katalysatorer för nitrering av aromatiska föreningar, högdispergerade MoOx/CNTs (kolnanorör) som stöd för Pt-katalysatorer och förankrad Wilkinson-katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
12-molybdofosforsyrahydrat används som en prekursor till hybrid organiskt-oorganiskt baserade molekylära batterier med användning som katjoninförande elektrod. Den finner användning som ett analytiskt reagens i tunnskiktskromatografi för färgning av fenoler, kolvätevaxer, alkaloider och steroider. Det fungerar som en reaktant för framställning av katalysatorer för nitrering av aromatiska föreningar, högdispergerade MoOx/CNTs (kolnanorör) som stöd för Pt-katalysatorer och förankrad Wilkinson-katalysator.
Löslighet Löslig i
vatten, etanol och eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med organiska material och pulveriserade metaller.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 12-Molybdophosphoric acid hydrate |
| Smältpunkt | 78 °C till 90 °C |
| Densitet | 3.15 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Anteckningar om analysprocent | Mo> 47,5 % |
| UN-nummer | UN3085 |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,7342 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, etanol och eter. |
| Formel vikt | 1825.25 (Vattenfattig) |
Safety and Handling
- 12-Molybdophosphoric acid hydrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Phosphomolybdic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.