Läs mer
12-O-Methyl Clarithromycin (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-O-methyl Clarithromycin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C39H71NO13/c1-16-27-39(10,48-15)32(43)22(4)29(41)20(2)18-38(9,47-14)34(53-36-30(42)26(40(11)12)17-21(3)49-36)23(5)31(24(6)35(45)51-27)52-28-19-37(8,46-13)33(44)25(7)50-28/h20-28,30-34,36,42-44H,16-19H2,1-15H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1 |
| Formel vikt | 761.4925 |
| Procent renhet | >95% |