Läs mer
12-Pentacosanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 12-Pentacosanone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H50O/c1-3-5-7-9-11-13-14-16-18-20-22-24-25(26)23-21-19-17-15-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 366.3862 |