Läs mer
Megro™ 12-lagers blå sängunderlägg, 40 x 60 cm
Produktkod. 15839676
Change view
Mått (L x B):
40 x 60 cm
Produktkod. Mått (L x B)
15839676 40 x 60 cm
1 options
Produktkod. 15839676 Leverantör Megro™ Leverantörsnummer MEG178604
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med en kärna av återvinningscellulosa med hög sugkraft för att innehålla vätskor.
  • Runt om stängt
  • Fullständig/hudvänlig/rivsäker fleeceöverdrag på ovansidan
  • Antisladd och vattentät folie undersida
  • Vikt och redo att användas
  • Tillhandahålls 200 till ett paket
Specifikationer
Produkttyp Underpad
Färg Blått
Baksidesmaterial Folie
Material för ytskikt Skinna
Mått (L x B) 40 x 60 cm
Formatera Vikt
För användning med (applikation) Hålla sängkläder torra
Lager 12-ply
Kvantitet 200/Pk.
Vikt (metrisk) 65 g