Läs mer
Labconco™ Torkkammare för FreeZone™ Frystorka system, PTFE-belagda
Produktkod. 15968132 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Antal hamnar:
12
16
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hamnar
15968132 16
15954650 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15968132 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7522901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48950.00 SEK
    38882.52 SEK / Paket med 1
    Save 10067.48 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Torkkammare med korrosionsbeständig insida för användning på FreeZone™ Frystorkar.
  • Torkkammare av typ 304 rostfritt stål med korrosionsbeständig PTFE-belagd insida
  • Inkluderar akryllock med neoprenpackning, låsstift och neoprenventiler med gjutna plastknoppar för 1/2 tum och 3/4 tum adaptrar
  • För användning med FreeZone™ 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 eller 18 liters frystorkar
Specifikationer
Typ Torkkammare
Antal hyllor 0
Material PTFE-belagt rostfritt stål
Antal hamnar 16
För användning med (applikation) För att tillhandahålla ett sätt att fästa kolvar till frystorrsystem eller innehålla prover i bulk
För användning med (utrustning) FreeZone™ Frystorkar
Diameter (engelska) 13 tum
Höjd (engelska) 13 tum
Fraktvikt (engelska) 21 lb.
Vikt (engelska) 20 lb.